Documenti fondamentali
540021
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-Propylene oxide
99%
Sinonimo/i:
(S)-(−)-1,2-Epoxypropane, (S)-(−)-Methyloxirane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H6O
Numero CAS:
Peso molecolare:
58.08
Beilstein:
79765
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Densità del vapore
2 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
8.59 psi ( 20 °C)
Saggio
99%
Temp. autoaccensione
1378 °F
Limite di esplosione
37 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.366 (lit.)
P. ebollizione
33-34 °C (lit.)
Densità
0.829 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ether
Stringa SMILE
C[C@H]1CO1
InChI
1S/C3H6O/c1-3-2-4-3/h3H,2H2,1H3/t3-/m0/s1
GOOHAUXETOMSMM-VKHMYHEASA-N
Applicazioni
  • (S)-(−)-Propylene oxide undergoes ring-opening upon treating with nucleophiles such as Grignard reagents or organolithium compounds to yield corresponding secondary alcohols.
  • It can be used in the synthesis of ligands to prepare of Pb(II) based coordination nets for the fabrication of white light-emitting diode materials.
  • It is a key starting material for the total synthesis of arenolide and (+)-aspicilin.
Note legali
Manufactured under license by Sterling Pharma Solutions Limited, using Jacobsen HKR technology.
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Applicazioni
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-34.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-37 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Wittig cyclization of ?-hydroxy hemiacetals: Synthesis of (+)-aspicilin.
Schmidt R, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 82(17), 9126-9132 (2017)
White light emission and second harmonic generation from secondary group participation (SGP) in a coordination network.
He J, et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(3), 1553-1559 (2012)
Synthesis and Stereochemical Assignment of Arenolide.
Liu X, et al.
Organic Letters, 20(7), 1898-1901 (2018)
Amanda S Hakemian et al.
Biochemistry, 47(26), 6793-6801 (2008-06-11)
Particulate methane monooxygenase (pMMO) is a membrane-bound metalloenzyme that oxidizes methane to methanol in methanotrophic bacteria. The nature of the pMMO active site and the overall metal content are controversial, with spectroscopic and crystallographic data suggesting the presence of a