56671
(±)-Propylene oxide
analytical standard
Sinonimo/i:
(±)-Methyloxirane, 1,2-Epoxypropane
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
2 (vs air)
Tensione di vapore
29.43 psi ( 55 °C)
8.59 psi ( 20 °C)
Saggio
≥99.7% (GC)
Temp. autoaccensione
1378 °F
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Limite di esplosione
37 %
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.366 (lit.)
n20/D 1.366
P. ebollizione
34 °C (lit.)
Punto di fusione
−112 °C (lit.)
Densità
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1CO1
InChI
1S/C3H6O/c1-3-2-4-3/h3H,2H2,1H3
GOOHAUXETOMSMM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-36.4 °F - Equilibrium method
Punto d’infiammabilità (°C)
-38 °C - Equilibrium method
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?