Documenti fondamentali
CRM44609
Supelco
Etilenossido
certified reference material, 500 μg/mL in DMSO, ampule of 1 mL
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C2H4O
Numero CAS:
Peso molecolare:
44.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
77101502
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Nome Commerciale
TraceCERT®
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
ampule of 1 mL
Concentrazione
500 μg/mL in DMSO
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C1CO1
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3-1/h1-2H2
IAYPIBMASNFSPL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Altre note
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Note legali
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2