T76201
Trimethylene oxide
97%
Sinonimo/i:
1,3-Epoxypropane, 1,3-Propylene oxide, Cyclooxabutane, Oxacyclobutane, Oxetane
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
5.09 psi ( 20 °C)
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.388-1.396
n20/D 1.392 (lit.)
P. ebollizione
50 °C (lit.)
Densità
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C1COC1
InChI
1S/C3H6O/c1-2-4-3-1/h1-3H2
AHHWIHXENZJRFG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Trimethylene oxide is a strained cyclic ether which can be used to replace carbonyl / gem-dimethyl groups during molecular modelling of bioactive molecules.
- It can be incorporated in various bioactive molecule and drug substances for its improved physicochemical properties, via novel C-H activation methods.
- Trimethylene oxide can also be used in the synthesis of poly(trimethylene oxide) and related polymer electrolytes.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-4.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-20 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?