444197
3-Ethyl-3-oxetanemethanol
96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
116.16
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.453 (lit.)
P. ebollizione
96 °C/4 mmHg (lit.)
Densità
1.019 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ether
hydroxyl
Stringa SMILE
CCC1(CO)COC1
InChI
1S/C6H12O2/c1-2-6(3-7)4-8-5-6/h7H,2-5H2,1H3
UNMJLQGKEDTEKJ-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
226.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
108.00 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Preparation and characterization of fluorescent hyperbranched polyether.
Gao C, et al.
Reactive functional Polymers, 58(1), 65-72 (2004)
A study of monomer's effect on adhesion strength of UV-curable resins.
Chiang TH and Hsieh T-E.
International Journal of Adhesion and Adhesives, 26(7), 520-531 (2006)
Qi Zhu et al.
The journal of physical chemistry. B, 113(17), 5777-5780 (2009-04-03)
The influence of branching architecture on the glass transition of hyperbranched polyethers has been investigated. For amorphous samples, the glass transition temperature (T(g)) first increases with the degree of branching (DB), passes through a maximum, and then decreases sharply. An