338036
Neopentyl glycol diglycidyl ether
technical grade
Sinonimo/i:
1,3-Bis(2,3-epoxypropoxy)-2,2-dimethylpropane, 2,2′-[(2,2-Dimethyl-1,3-propanediyl)bis(oxymethylene)]bis[oxirane]
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Densità del vapore
>1 (vs air)
Forma fisica
liquid
Peso equivalente
135-165 g (epoxide)
Indice di rifrazione
n20/D 1.457 (lit.)
Viscosità
10-30 mPa.s(25 °C)
P. eboll.
103-107 °C/1 mmHg (lit.)
Densità
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(COCC1CO1)COCC2CO2
InChI
1S/C11H20O4/c1-11(2,7-12-3-9-5-14-9)8-13-4-10-6-15-10/h9-10H,3-8H2,1-2H3
KUAUJXBLDYVELT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- As a cross-linking agent to prepare Pullulan/polydopamine hydrogels for selective adsorption of pollutant cationic dyes.
- As a monomer to synthesize gel polymer electrolytes for Li-ion batteries via cationic ring-open polymerization.
- As a precursor for the synthesis of hybrid epoxy methacrylate resins cationic and free-radical photopolymerization. These epoxy resins can be used as anti-corrosion and decorative coatings.
- To synthesize epoxy nanocomposites for fabrication of light-emitting devices.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?