430269
(2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol polymer with (chloromethyl)oxirane
technical grade
Sinonimo/i:
1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, polymer with (chloromethyl)oxirane (9CI), Epichlorohydrin-trimethylolpropane copolymer, Trimethylolpropane-epichlorohydrin copolymer
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Stato
viscous liquid
Peso equivalente
138-154 (perchloric acid method)
PM
226.70 g/mol
Indice di rifrazione
n20/D 1.477 (lit.)
Viscosità
120-180 cP(25 °C, Ubbelohde)(lit.)
Densità
1.157 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClCC1OC1.OCC(CO)(CC)CO
InChI
InChI=1S/C6H14O3.C3H5ClO/c1-2-6(3-7,4-8)5-9;4-1-3-2-5-3/h7-9H,2-5H2,1H3;3H,1-2H2
HNCWRXZORGVRPD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?