Documenti fondamentali
745715
Sigma-Aldrich
Oxetane-3-methanol
97%
Sinonimo/i:
3-(Hydroxymethyl)oxetane, 3-Oxetanemethanol, 3-Oxetanylmethanol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H8O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
88.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.450
Densità
1.092 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
ether
hydroxyl
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OCC1COC1
InChI
1S/C4H8O2/c5-1-4-2-6-3-4/h4-5H,1-3H2
SWYHWLFHDVMLHO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
223.9 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
106.6 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)