731560
3-Iodooxetane
95%
Sinonimo/i:
1,3-Epoxy-2-iodopropane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H5IO
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.98
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
liquid
Disponibilità
not available in EU
Indice di rifrazione
n20/D 1.563
Densità
2.090 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
ether
iodo
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
IC1COC1
InChI
1S/C3H5IO/c4-3-1-5-2-3/h3H,1-2H2
KBEIFKMKVCDETC-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
150.1 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
65.6 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?