Documenti fondamentali
332739
Sigma-Aldrich
(1-Ethoxycyclopropoxy)trimethylsilane
98%
Sinonimo/i:
Cyclopropanone ethyl trimethylsilyl acetal
About This Item
Formula condensata:
C2H5OC3H4OSi(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.31
Beilstein:
1924720
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.407 (lit.)
P. ebollizione
50-53 °C/22 mmHg (lit.)
Densità
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ether
Stringa SMILE
CCOC1(CC1)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H18O2Si/c1-5-9-8(6-7-8)10-11(2,3)4/h5-7H2,1-4H3
BZMMRNKDONDVIB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
(1-Ethoxycyclopropoxy)trimethylsilane was used in the preparation of N-(1′-alkoxy)cyclopropyl-2-haloanilines.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
78.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
26 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis of 3, 4-Dihydro-2 (?H)-quinolinone via Ring Expansion.
Tsuritani T, et al.
Synfacts, 5, 0490-0490 (2009)