Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
156159
Sigma-Aldrich
Cianoboroidruro di sodio
reagent grade, 95%
Sinonimo/i:
Cianotriidroborato di sodio
About This Item
Formula condensata:
NaBH3CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
62.84
Beilstein:
4152656
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352306
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
reagent grade
Livello qualitativo
Saggio
95%
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Punto di fusione
>242 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[Na+].[BH3-]C#N
InChI
1S/CH3BN.Na/c2-1-3;/h2H3;/q-1;+1
CVDUGUOQTVTBJH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Il cianoboroidruro di sodio, noto anche come cianotriidroborato di sodio, è un agente riducente blando stabile in condizioni acide. É impiegato diffusamente nella riduzione selettiva di aldeidi e chetoni arilici.
Applicazioni
Il cianoboroidruro di sodio è stato usato come reagente: 
  • Per trasformare la superficie del nitruro di silicio (Si3N4) funzionalizzata con gruppi amminici in una superficie reattiva per la presenza di gruppi aldeidici.
  • Per l′accoppiamento di sonde oligonucleotidiche funzionalizzate mediante un gruppo amminico.
  • Nella sintesi di un nuovo complesso dinucleare di lantanio(III) con fenolato a ponte di interesse come modello per le metalloproteine.
  • Nell'amminazione riduttiva di aldeidi e chetoni, e nell'alchilazione riduttiva delle ammine.
Reagente per la riduzione selettiva.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
158.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
70 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
The Journal of Organic Chemistry, 55, 2552-2552 (1990)
Aldrichimica Acta, 8, 3-10 (1975)
Synthetic Communications, 24, 701-701 (1994)
Tetrahedron Letters, 35, 2775-2775 (1994)
Wang, Z. et al.
Inorganic Chemistry, 36, 629-629 (1997)
Articoli
Structural modifications of proteins are essential to living cells. When aberrantly regulated they are often the basis of disease. Glycans are responsible for much of the structural variation in biologic systems, and their representation on cell surfaces is commonly called the “glycome.”