Documenti fondamentali
745693
Sigma-Aldrich
3-(Aminomethyl)oxetane
97%
Sinonimo/i:
3-oxetanemethanamine, (Oxetan-3-yl)methanamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H9NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
87.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.458
Densità
1.014 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
amine
ether
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
NCC1COC1
InChI
1S/C4H9NO/c5-1-4-2-6-3-4/h4H,1-3,5H2
KTHZBRAXOLUNBN-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
144.9 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
62.7 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3