A78209
3-Aminopyridine
99%
Sinonimo/i:
3-Pyridinamine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
flakes
P. eboll.
248 °C (lit.)
Punto di fusione
60-63 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1cccnc1
InChI
1S/C5H6N2/c6-5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,6H2
CUYKNJBYIJFRCU-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
190.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
88 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?