A65603
4-(Aminomethyl)pyridine
98%
Sinonimo/i:
4-Picolylamine
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.552 (lit.)
P. eboll.
230 °C (lit.)
Punto di fusione
−8 °C (lit.)
Densità
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
NCc1ccncc1
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h1-4H,5,7H2
TXQWFIVRZNOPCK-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
219.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
104 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?