860271
L-Valine methyl ester hydrochloride
99%
Sinonimo/i:
(S)-Valine methyl ester hydrochloride, Methyl (S)-2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride
Saggio
99%
Stato
crystals
Attività ottica
[α]/D +15°, c = 2 in H2O
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
171-173 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
Cl.COC(=O)[C@@H](N)C(C)C
InChI
1S/C6H13NO2.ClH/c1-4(2)5(7)6(8)9-3;/h4-5H,7H2,1-3H3;1H/t5-;/m0./s1
KUGLDBMQKZTXPW-JEDNCBNOSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?