Key Documents
94665
Sigma-Aldrich
D-Valine methyl ester hydrochloride
≥99.0% (AT)
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCH(NH2)COOCH3 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.63
Beilstein:
3912091
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥99.0% (AT)
Forma fisica
crystals
Attività ottica
[α]20/D −15.5±2°, c = 2% in H2O
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
Cl.COC(=O)[C@H](N)C(C)C
InChI
1S/C6H13NO2.ClH/c1-4(2)5(7)6(8)9-3;/h4-5H,7H2,1-3H3;1H/t5-;/m1./s1
KUGLDBMQKZTXPW-NUBCRITNSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Jan Labuta et al.
Nature communications, 4, 2188-2188 (2013-07-19)
Enantiomeric excess of chiral compounds is a key parameter that determines their activity or therapeutic action. The current paradigm for rapid measurement of enantiomeric excess using NMR is based on the formation of diastereomeric complexes between the chiral analyte and