330639
L-Alanine methyl ester hydrochloride
99%, for peptide synthesis
Sinonimo/i:
(S)-2-Aminopropionic acid methyl ester hydrochloride, L-Ala-OMe·HCl
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
L-Alanine methyl ester hydrochloride, 99%
Saggio
99%
Attività ottica
[α]25/D +7.0°, c = 1.6 in methanol
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
109-111 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
Cl.COC(=O)[C@H](C)N
InChI
1S/C4H9NO2.ClH/c1-3(5)4(6)7-2;/h3H,5H2,1-2H3;1H/t3-;/m0./s1
IYUKFAFDFHZKPI-DFWYDOINSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?