Documenti fondamentali
T5898
Sigma-Aldrich
L-Threonine methyl ester hydrochloride
≥98% (TLC)
About This Item
Formula condensata:
CH3CH(OH)CH(NH2)COOCH3 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
169.61
Beilstein:
3562717
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID PubChem:
NACRES:
NA.26
Nome del prodotto
L-Threonine methyl ester hydrochloride,
Saggio
≥98% (TLC)
Livello qualitativo
Stato
powder
Colore
white
Punto di fusione
64 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cl.COC(=O)[C@@H](N)C(C)O
InChI
1S/C5H11NO3.ClH/c1-3(7)4(6)5(8)9-2;/h3-4,7H,6H2,1-2H3;1H/t3?,4-;/m0./s1
OZSJLLVVZFTDEY-LXNQBTANSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Geoffrey J Roff et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(13), 4098-4099 (2004-04-01)
A series of diastereoisomers of beta-methyl-beta-phenylalanine analogues 1a-f have been prepared in enantiomerically pure form using a combination of chemo- and biocatalysis. Starting from l-threonine methyl ester 2, a range of beta,beta-disubstituted didehydroamino acids were obtained as their (Z)-isomers 6a-f.