Documenti fondamentali
8.01111
Sigma-Aldrich
4-Aminopyridine
for synthesis
Sinonimo/i:
4-Aminopyridine, 4-Pyridylamine
About This Item
Formula condensata:
4-(NH2)C5H4N
Numero CAS:
Peso molecolare:
94.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
Numero indice EU:
207-987-9
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
crystals
Temp. autoaccensione
640 °C
Potenza
21 mg/kg LD50, oral (Rat)
P. ebollizione
274 °C/1013 hPa
Punto di fusione
157-160 °C
Temp. transizione
flash point 156 °C
Solubilità
soluble 83 g/L
Densità
1.26 g/cm3 at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C5H6N2/c6-5-1-3-7-4-2-5/h1-4H,(H2,6,7)
NUKYPUAOHBNCPY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
4-Aminopyridine for synthesis. CAS 504-24-5, chemical formula 4-(NH₂)C₅H₄N.
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 157 °C
Melting range (upper value): ≤ 160 °C
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
312.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
156 °C