226416
α-Methylene-γ-butyrolactone
97%
Sinonimo/i:
alpha-Methylene-gamma-butyrolactone, 3-Methylenedihydro-2(3H)-furanone, Tulipane
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
contiene
~2% 2,6-di-tert-butyl-p-cresol as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.472 (lit.)
P. eboll.
86-88 °C/12 mmHg (lit.)
Solubilità
water: soluble(lit.)
Densità
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C=C1CCOC1=O
InChI
1S/C5H6O2/c1-4-2-3-7-5(4)6/h1-3H2
GSLDEZOOOSBFGP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
98.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
37 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?