M2449
MB-3
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
γ-butyrolactone, Butyrolactone 3, (2R,3S)-rel-4-Methylene-5-oxo-2-propyltetrahydrofuran-3-carboxylic acid
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to off-white
Solubilità
H2O: ≥10 mg/mL
DMSO: ≥20 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCC[C@H]1OC(=O)C(=C)[C@@H]1C(O)=O
InChI
1S/C9H12O4/c1-3-4-6-7(8(10)11)5(2)9(12)13-6/h6-7H,2-4H2,1H3,(H,10,11)/t6-,7+/m1/s1
SRQUTZJZABSZRQ-RQJHMYQMSA-N
Applicazioni
- to study its effects on lamin A/C-associated pY19-Cav-2-mediated histone H3 acetylations
- to analyze its effects on the growth of Arabidopsis thaliana seedlings
- to study its effects on craniofacial chondrocyte maturation
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Epigenetic modifications are thought to occur through two key interconnected processes—DNA methylation and the covalent modification of histones.