L9530
Linoleic Acid-Albumin from bovine serum albumin
liquid, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
Linoleic Acid-Albumin from BSA
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
Contains 2 moles linoleic acid per mole BSA
Sterilità
sterile-filtered
Nome Commerciale
BioReagent
Forma fisica
liquid
Concentrazione
100 mg/mL BSA in DPBS
90-120 mg/mL protein (biuret)
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
≤400 EU/mL endotoxin
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Articoli
Importance and uses of linoleic acid in serum-free eukaryotic, including hybridoma and Chinese Hamster Ovary (CHO) cell, cultures