Documenti fondamentali
I3146
Sigma-Aldrich
Supplemento per terreni liquidi ITS (100×)
liquid, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
Human ITS Liquid Media, Insulin-transferrin-sodium selenite
About This Item
Codice UNSPSC:
12352205
NACRES:
NA.75
Sterilità
sterile-filtered
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BioReagent
Forma fisica
liquid
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
single cell analysis: suitable
Impurezze
endotoxin, tested
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Il supplemento per terreni liquidi ITS (100X) è stato usato per la coltura di:
  • α cellule epatiche di topo (AML-12)
  • espianti di testicoli di feto di ratto
  • cellule staminali di polpa dentaria (DPSC) umana
Azioni biochim/fisiol
  • Insulina: ormone polipeptidico che promuove la captazione di glucosio e amminoacidi e che può esercitare un effetto mitogeno a causa di questa proprietà.
  • Transferrina: proteina di trasporto del ferro.
  • Selenio: oligoelemento essenziale presente nel siero.
Componenti
Contiene 1,0 mg/ml di insulina umana ricombinante, 0,55 mg/ml di transferrina umana (sostanzialmente priva di ferro) e 0,5 μg/ml di selenito di sodio alla concentrazione 100x.
Altre note
ITS è una miscela di insulina umana ricombinante, transferrina umana e selenito di sodio. È un supplemento cellulare generico destinato all′uso in terreni non complessi (per es., MEM, RPMI-1640) e terreni complessi (per es., F-12 di Ham, DME/F-12, MEM) con piruvato di sodio.
Nota sulla preparazione
Preparato in soluzione salina bilanciata di Earle (EBSS) senza rosso fenolo.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Kelvin S C Cheung et al.
PloS one, 9(6), e98063-e98063 (2014-06-04)
MicroRNAs (miRs) play a pivotal role in a variety of biological processes including stem cell differentiation and function. Human foetal femur derived skeletal stem cells (SSCs) display enhanced proliferation and multipotential capacity indicating excellent potential as candidates for tissue engineering
Leonardo Ricotti et al.
Biomedical materials (Bristol, England), 6(3), 031001-031001 (2011-05-14)
Polyelectrolyte layer-by-layer (LbL) nanofilms are interesting polymeric structures, built by alternating adsorption of positively and negatively charged polyelectrolytes. They consist of multilayer sheets with nanometric overall thickness, and they can be used as supports and surface coatings for in vitro
Christine M Reich et al.
Veterinary research communications, 36(2), 139-148 (2012-03-07)
In the dog, mesenchymal stem cells (MSCs) have been shown to reside in the bone marrow (bone marrow-derived mesenchymal stem cells: BM-MSCs) as well as in the adipose tissue (adipose tissue-derived stem cells: ADSCs). Potential application fields for these multipotent
Zhibin Lin et al.
Cell death & disease, 11(1), 58-58 (2020-01-25)
Translationally controlled tumor protein (TCTP), which is a protein characterized by its potent proliferation promoting activity, has been well studied in the area of growth and tumorigenesis. However, the specific role of TCTP in liver regeneration (LR) and its underlying
Yi Yu et al.
Scientific reports, 7(1), 1729-1729 (2017-05-13)
Hepatitis B virus (HBV) infection causes acute hepatitis B (AHB), chronic hepatitis B (CHB), liver cirrhosis (LC), and eventually hepatocellular carcinoma (HCC). The presence of hepatitis B e antigen (HBeAg) in the serum generally indicates ongoing viral replication and disease
Articoli
Understand the role of selenium in cell culture media formulations. The Media Expert library explains how culture media ingredients support cell growth.
How transferrin and other cell culture components affect the performance of serum-free, protein-free cell culture systems used for biomanufacturing heterologous proteins including monoclonal antibodies. The page introduces the in vitro chemistry and biochemistry of transferrin.