168521
Luperox® DI, tert-Butyl peroxide
98%
Sinonimo/i:
tert-Butyl peroxide, Di-tert-butyl peroxide
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
40 mmHg ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Indice di rifrazione
n20/D 1.3891 (lit.)
P. ebollizione
109-110 °C (lit.)
Densità
0.796 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
peroxide
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OOC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18O2/c1-7(2,3)9-10-8(4,5)6/h1-6H3
LSXWFXONGKSEMY-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Org. Perox. E
Codice della classe di stoccaggio
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
42.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
6 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
168521-1L | 4061838749901 |
168521-250ML | 4061838749918 |
168521-5ML | 4061838749925 |