Documenti fondamentali
8.20248
Sigma-Aldrich
Di-tert-butyl peroxide
for synthesis
Sinonimo/i:
Di-tert-butyl peroxide, tert-Butyl peroxide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H18O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352120
Numero indice EU:
203-733-6
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
1000 hPa ( 110 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
182 °C
Potenza
>25000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Punto di fusione
-40 °C
Temp. transizione
flash point 4 °C
Densità
0.80 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/C8H18O2/c1-7(2,3)9-10-8(4,5)6/h1-6H3
LSXWFXONGKSEMY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Combustion characteristics of DTBP: Investigates the combustion characteristics of DTBP, emphasizing its role as a cetane booster and a source for methyl radicals, which are essential in studying elementary reactions (Preubker et al., 2021).
  • DTBP in alpha-Alkylation of alpha-Amino Carbonyl Compounds: Details a DTBP-promoted alpha-alkylation process that enhances the synthesis efficiency of alpha-amino carbonyl compounds by simple alkanes (Peng et al., 2014).
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.795 - 0.797
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
FlameHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Org. Perox. E
Codice della classe di stoccaggio
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
42.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
6 °C - closed cup