Key Documents
8.01641
Sigma-Aldrich
Benzoyl peroxide
(with 25% H2O) for synthesis
Sinonimo/i:
Benzoyl peroxide, Dibenzoyl peroxide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H10O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352120
Numero indice EU:
202-327-6
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
<1 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Forma fisica
crystals
Temp. autoaccensione
>380 °C
Potenza
7710 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Punto di fusione
100-105 °C (decomposition)
Densità
1.33 g/cm3 at 25 °C
Densità bulk
500‑600 kg/m3
Gruppo funzionale
peroxide
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/C14H10O4/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)17-18-14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
OMPJBNCRMGITSC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Benzoyl peroxide is an organic peroxide commonly used to initiate free radical polymerizations and to form copolymers through grafting reactions. It is also used as an oxidizer during chemical reactions.
Applicazioni
Benzoyl peroxide is used:
  • In the direct N–O bond synthesis from 1,2-diamines.
  • As an initiator in the synthesis of the cross-linked unsaturated copolymer by cross-linking methyl methacrylate with Poly (2-butene maleate) polyester.
Risultati analitici
Assay (iodometric): 72,0 - 77,0 %(m)
Melting range (after drying): 102 - 105 °C
Identity (IR): conforms
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Org. Perox. C - Skin Sens. 1A
Codice della classe di stoccaggio
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Direct N--O bond formation via oxidation of amines with benzoyl peroxide
Banerjee A, et al.
Chemical Science, 10(71), 2124-2129 (2019)