Key Documents
8.00590
Sigma-Aldrich
Methyl methacrylate
(stabilised) for synthesis
Sinonimo/i:
Methyl methacrylate, Methyl 2-methylpropenoate, Methacrylic acid methyl ester, MMA
About This Item
Formula condensata:
CH2=C(CH3)COOCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
201-297-1
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
53 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
430 °C
Potenza
7872 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
2.1-12.5 % (v/v)
P. eboll.
101 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-48 °C
Temp. transizione
flash point 10 °C
Densità
0.94 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1H2,2-3H3
VVQNEPGJFQJSBK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Catalysis for the synthesis of methacrylic acid and methyl methacrylate: Explored esterification processes for producing methyl methacrylate, significant for industrial scale production (MJD Mahboub et al., 2018).
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.942 - 0.944
Identity (IR): passes test
The material is stabilised with hydroquinone monomethyl ether.
At time of analytical testing a content of >10 ppm stabiliser was determined.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
50.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
10 °C - closed cup