Merck
Tutte le immagini(6)
Documenti fondamentali
Z509140
Sigma-Aldrich
Scissor-handle forceps
Occulating, straight, L 7 in.
About This Item
Codice UNSPSC:
41122405
NACRES:
NB.35
Etichetta
D
Confezionamento
pack of 1 ea
Lunghezza
7 in.
Descrizione generale
stainless steel hemostatic forcep with smooth jaw and box-lock joint
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Disposable forceps dark blue, L 110 mm, straight tip
Z708356
Disposable forceps
Stainless steel forceps Medium tip, curved
Z168696
Stainless steel forceps
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z509140-1EA4061833300312