219126
β-Butyrolactone
98%
Sinonimo/i:
beta-Butyrolactone, β-Methyl-β-propiolactone, 3-Hydroxybutyric acid β-lactone, 4-Methyl-2-oxetanone
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.411 (lit.)
P. eboll.
71-73 °C/29 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−43.5 °C (lit.)
Densità
1.056 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1CC(=O)O1
InChI
1S/C4H6O2/c1-3-2-4(5)6-3/h3H,2H2,1H3
GSCLMSFRWBPUSK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
140.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
60 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.