35915
Sodium dichloroisocyanurate dihydrate
98.0% (AT)
Sinonimo/i:
NaDCC, Dichloroisocyanuric acid sodium salt dihydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98.0% (AT)
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Impurezze
~0.5% free chloride
Stringa SMILE
[Na+].[H]O[H].[H]O[H].[O-]C1=NC(=O)N(Cl)C(=O)N1Cl
InChI
1S/C3HCl2N3O3.Na.2H2O/c4-7-1(9)6-2(10)8(5)3(7)11;;;/h(H,6,9,10);;2*1H2/q;+1;;/p-1
PYILKOIEIHHYGD-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?