220418
Aluminum isopropoxide
≥98%
Sinonimo/i:
AIP, Aluminum isopropylate, Aluminum triisopropoxide
Saggio
≥98%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: aluminum
reagent type: catalyst
Punto di fusione
128-133 °C (lit.)
Densità
1.035 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)O[Al](OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/3C3H7O.Al/c3*1-3(2)4;/h3*3H,1-2H3;/q3*-1;+3
SMZOGRDCAXLAAR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- As a precursor to synthesize alumina nanoparticles and multimetallic oxides via sol-gel processing.
- As a catalyst for various organic transformations such as Meerwein–Ponndorf–Verley–Oppenauer (MPVO) reactions and ring-opening polymerization of lactides and lactones.
- As coating material to fabricate electrodes for lithium-ion batteries toenhance cycling stability and performance.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
220418-100G | 4061838776389 |
220418-1KG | 4061838776396 |
220418-5G |