393509
3-Methyl-2(5H)-furanone
technical grade, 90%
Sinonimo/i:
α-Methyl-γ-crotonolactone, 2-Methyl-2-butenolide, 2-Methylbut-2-en-4-olide, 3-Methyl-2,5-dihydrofuran-2-one, 3-Methyl-5H-furan-2-one, 4-Hydroxy-2-methyl-2-butenoic acid γ-lactone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Saggio
90%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.467 (lit.)
P. ebollizione
97-99 °C/20 mmHg (lit.)
Densità
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
CC1=CCOC1=O
InChI
1S/C5H6O2/c1-4-2-3-7-5(4)6/h2H,3H2,1H3
VGHBEMPMIVEGJP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
200.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
93.4 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?