Documenti fondamentali
C32607
Sigma-Aldrich
2-Chlorocyclohexanone
98%
Sinonimo/i:
α-Chlorocyclohexanone, (±)-2-Chloro-1-cyclohexanone, (±)-2-Chlorocyclohexanone, 2-Chlorocyclohexan-1-one, 2-Chlorocyclohexanone
About This Item
Formula condensata:
ClC6H9(=O)
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.59
Beilstein:
774100
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
solid
Indice di rifrazione
n20/D 1.484 (lit.)
P. ebollizione
82-83 °C/10 mmHg (lit.)
Punto di fusione
23 °C (lit.)
Densità
1.161 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClC1CCCCC1=O
InChI
1S/C6H9ClO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5H,1-4H2
CCHNWURRBFGQCD-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
179.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
82 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
B Gold et al.
Chemico-biological interactions, 45(3), 305-314 (1983-08-01)
The pseudo-first-order hydrolysis rate constants in pH 7.4 buffer-acetone solution are reported for 1-chlorocyclohexene oxide and 2-chlorocyclohexanone at 0, 25 and 37 degrees C. The rate constants, in conjunction with product studies, demonstrate that the hydrolysis of 1-chlorocyclohexane oxide quantitatively