Documenti fondamentali
C32801
Sigma-Aldrich
2-Chlorocyclopentanone
contains 0.2% calcium carbonate as stabilizer, 98%
About This Item
Formula condensata:
ClC5H7(=O)
Numero CAS:
Peso molecolare:
118.56
Beilstein:
1098899
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
contiene
0.2% calcium carbonate as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.474 (lit.)
P. ebollizione
72-74 °C/12 mmHg (lit.)
Densità
1.185 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClC1CCCC1=O
InChI
1S/C5H7ClO/c6-4-2-1-3-5(4)7/h4H,1-3H2
AXDZFGRFZOQVBV-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
170.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
77 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)