P27100
N-Phenylmaleimide
97%
Sinonimo/i:
1-Phenyl-pyrrole-2,5-dione, 1-[4-(Acetoxy)phenyl]maleimide
Saggio
97%
Stato
solid
P. ebollizione
162-163 °C/12 mmHg (lit.)
Punto di fusione
85-87 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C1C=CC(=O)N1c2ccccc2
InChI
1S/C10H7NO2/c12-9-6-7-10(13)11(9)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H
HIDBROSJWZYGSZ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?