PHR1549
1,4-diossano
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Diossano, Ossido di dietilene
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1601521
Densità del vapore
3 (vs air)
Tensione di vapore
27 mmHg ( 20 °C)
40 mmHg ( 25 °C)
CdA
current certificate can be downloaded
Temp. autoaccensione
356 °F
Limite di esplosione
22 %
Confezionamento
ampule of 3x1.2 mL each
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.422 (lit.)
P. eboll.
100-102 °C (lit.)
Punto di fusione
10-12 °C (lit.)
Densità
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
C1COCCO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
11 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
US EPA Method 8270 (Appendix IX): GC Analysis of Semivolatiles on Equity®-5 (30 m x 0.25 mm I.D., 0.50 μm)