Documenti fondamentali
676934
Sigma-Aldrich
1,4-diossano
ACS reagent, ≥99.0%, contains <=25 ppm BHT as stabilizer
Sinonimo/i:
Diossano, Ossido di dietilene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H8O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
88.11
Beilstein:
102551
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Densità del vapore
3 (vs air)
Tensione di vapore
27 mmHg ( 20 °C)
40 mmHg ( 25 °C)
Saggio
≥99.0%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
356 °F
Limite di esplosione
22 %
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
Impurezze
≤0.0016 meq/g Titr. acid
≤0.005% Peroxide as (H2O2)
≤0.01% Carbonyl (as HCHO)
≤0.05% water
Residuo dopo evaporazione
≤0.005%
Colore
APHA: ≤20
Indice di rifrazione
n20/D 1.422 (lit.)
pH
6.0-8 (20 °C, 500 g/L)
P. ebollizione
100-102 °C (lit.)
Punto di fusione
10-12 °C (lit.)
Temp. transizione
freezing point ≥11.0
Densità
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C1COCCO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
1,4-Dioxane is widely used as a solvent for various organic compounds in industry. It is a non-biodegradable contaminant found in industrial effluents. Its oxidative degradation by using oxygen and ozone has been useful in converting it into biodegradable products, which can be easily removed by conventional methods.
Applicazioni
1,4-Dioxane may be employed as solvent in the synthesis of N-(4-(prop-2-ynyloxy)phenyl)acetamide and 3-(4-(prop-2-ynyloxy)phenyl)-3,4-dihydro-2H-benzo[e][1,3]oxazine.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
11 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Oxidation and biodegradability enhancement of 1,4-dioxane using hydrogen peroxide and ozone.
C D Adams et al.
Environmental science & technology, 28(11), 1812-1818 (1994-10-01)
Self-curable benzoxazine functional polybutadienes synthesized by click chemistry.
Kukut M, et al.
Designed Monomers and Polymers, 12(2), 167-176 (2009)
Xiaohua Liu et al.
Biomaterials, 31(2), 259-269 (2009-09-29)
It remains a challenge to synthesize functional materials that can develop advanced scaffolding architectures for tissue engineering. In this study, a series of biodegradable amphiphilic poly(hydroxyalkyl (meth)acrylate)-graft-poly(l-lactic acid) (PHAA-g-PLLA) copolymers have been synthesized and fabricated into nano-fibrous scaffolds. These copolymers
Joshua J Pacheco et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(23), 8363-8367 (2014-06-10)
Terephthalic acid (PTA), a monomer in the synthesis of polyethylene terephthalate (PET), is obtained by the oxidation of petroleum-derived p-xylene. There is significant interest in the synthesis of renewable, biomass-derived PTA. Here, routes to PTA starting from oxidized products of
Daniel Gerrity et al.
Water research, 46(19), 6257-6272 (2012-10-16)
The performance of ozonation in wastewater depends on water quality and the ability to form hydroxyl radicals (·OH) to meet disinfection or contaminant transformation objectives. Since there are no on-line methods to assess ozone and ·OH exposure in wastewater, many