PHR1004
Ibuprofene
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
αAcido α-metil-4-(isobutil)fenilacetico, Acido (±)-2-(4-isobutilfenil)propanoico
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to BP 539
traceable to Ph. Eur. I0020000
traceable to USP 1335508
Famiglia di API
ibuprofen
CdA
current certificate can be downloaded
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)C(O)=O
InChI
1S/C13H18O2/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13(14)15/h4-7,9-10H,8H2,1-3H3,(H,14,15)
HEFNNWSXXWATRW-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Descrizione generale
Ibuprofen is a substituted arylpropionic acid, used as a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID).
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Separation of Maleic acid; Acetaminophen; Caffeine; Naproxen; Ibuprofen