I0020000
Ibuprofene
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
αAcido α-metil-4-(isobutil)fenilacetico, Acido (±)-2-(4-isobutilfenil)propanoico
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
ibuprofen
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)C(O)=O
InChI
1S/C13H18O2/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13(14)15/h4-7,9-10H,8H2,1-3H3,(H,14,15)
HEFNNWSXXWATRW-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Altre note
Esclusione di responsabilità
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)