PHR2122
2-(4-Isobutyrylphenyl)propanamide
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
Famiglia di API
ibuprofen
Confezionamento
pkg of 50 mg
applicazioni
pharmaceutical
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CC(C)C(=O)c1ccc(C(C)C(N)=O)cc1
InChI
1S/C13H17NO2/c1-8(2)12(15)11-6-4-10(5-7-11)9(3)13(14)16/h4-9H,1-3H3,(H2,14,16)
XXWBOQIWXXZZOI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)