61849
2-[4-(2-Methylpropyl)phenyl]ethanol
pharmaceutical impurity standard
Sinonimo/i:
Ibuprofen impurity Q (PhEur), 4-(2-Methylpropyl)benzeneethanol, 4-Isobutylphenylethanol, NSC 69112
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Famiglia di API
ibuprofen
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezze
≤1% water
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
OCCC1=CC=C(CC(C)C)C=C1
InChI
1S/C12H18O/c1-10(2)9-12-5-3-11(4-6-12)7-8-13/h3-6,10,13H,7-9H2,1-2H3
CBKUDUSUCXBKIE-UHFFFAOYSA-N
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)