Key Documents
PHR2135
1-(4-Isobutylphenyl)ethanol
Sinonimo/i:
1-(4-Isobutylphenyl)ethanol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H18O
Peso molecolare:
178.27
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Famiglia di API
ibuprofen
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
CdA
current certificate can be downloaded
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
Certified pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to in-house working standards.
Applicazioni
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)