C0990000
Cetyl alcohol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1-Hexadecanol, Cetyl alcohol, Palmityl alcohol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Densità del vapore
8.34 (vs air)
Tensione di vapore
<0.01 mmHg ( 43 °C)
Famiglia di API
cetyl alcohol
Temp. autoaccensione
483 °F
Limite di esplosione
8 %
Produttore/marchio commerciale
EDQM
P. ebollizione
179-181 °C/10 mmHg (lit.)
Punto di fusione
48-50 °C (lit.)
Densità
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C16H34O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h17H,2-16H2,1H3
BXWNKGSJHAJOGX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)