Y0000780
Paraffin (hard)
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Paraffin wax
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
paraffin
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
JWHAUXFOSRPERK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)