Documenti fondamentali
1.07151
Supelco
Paraffin
46-48, in block form
Sinonimo/i:
Paraffin
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12181503
Numero indice EU:
232-315-6
NACRES:
NB.51
Livello qualitativo
Stato
solid
Temp. autoaccensione
>300 °C
Potenza
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3600 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Impurezze
≤0.015% Sulfate (SO4)
pH
7
P. ebollizione
>300 °C/1013 hPa
Punto di fusione
42-72 °C
Densità
0.90 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Applicazioni
Paraffin can be used as a solvent:
  • To synthesize 2,6-diaminopyridines via sodium amide initiated heterogeneous Chichibabin amination of substituted pyridines.
  • In the precipitation polymerisation of styrene and divinylbenzene to prepare acidic ion exchange resin.
  • For the amination of fatty alcohols with fatty primary amines to produce corresponding secondary amines.
Risultati analitici
Identity (IR-spectrum): passes test
Acidity or alkalinity: passes test
Solidification point: 46 - 48 °C
Sulfate (SO₄): ≤ 0.015 %
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
602.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
317 °C - Pensky-Martens closed cup