PHR1133
Cetyl Alcohol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
1-Hexadecanol, Cetyl alcohol, Palmityl alcohol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to Ph. Eur. C0990000
traceable to USP 1103003
Densità del vapore
8.34 (vs air)
Tensione di vapore
<0.01 mmHg ( 43 °C)
Famiglia di API
cetyl alcohol
CdA
current certificate can be downloaded
Temp. autoaccensione
483 °F
Limite di esplosione
8 %
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
P. ebollizione
179-181 °C/10 mmHg (lit.)
Punto di fusione
48-50 °C (lit.)
Densità
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C16H34O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h17H,2-16H2,1H3
BXWNKGSJHAJOGX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
338.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
170 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)