W255408
1-Hexadecanol
≥99%
Sinonimo/i:
Cetyl alcohol, Palmityl alcohol
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
FDA 21 CFR 172.515
Densità del vapore
8.34 (vs air)
Tensione di vapore
<0.01 mmHg ( 43 °C)
Saggio
≥99%
Temp. autoaccensione
483 °F
Limite di esplosione
8 %
P. ebollizione
179-181 °C/10 mmHg (lit.)
Punto di fusione
48-50 °C (lit.)
Densità
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
waxy
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C16H34O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h17H,2-16H2,1H3
BXWNKGSJHAJOGX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?