1535766
USP
Phosphatidylethanolamine (Soy)
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Phosphatidylethanolamines, soya, Cephalin
About This Item
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
phosphatidylethanolamine
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C39H74NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-39(42)48-37(36-47-49(43,44)46-34-33-40)35-45-38(41)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h11,13,17-18,37H,3-10,12,14-16,19-36,40H2,1-2H3,(H,43,44)/b13-11-,18-17-/t37-/m1/s1
HBZNVZIRJWODIB-NHCUFCNUSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3