330731
Avanti
EquiSPLASH™
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
EQUISPLASH™ LIPIDOMIX™ QUANTITATIVE MASS SPEC INTERNAL STANDARD
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
methanol solution
Confezionamento
pkg of 1 × 1 ea (330731-1EA)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
applicazioni
lipidomics
metabolomics
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Mixture of 13 deuterated lipid internal standards at a concentration of 100μg/mL each. Each sealed ampule contains 1mL methanol solution. Concentrations are verified for use as a quantitative standard.
Mixture Component
- 15:0-18:1(d7) PC
- 18:1(d7) Lyso PC
- 15:0-18:1(d7) PE
- 18:1(d7) Lyso PE
- 15:0-18:1(d7) PG (Na Salt)
- 15:0-18:1(d7) PI (NH4 Salt)
- 15:0-18:1(d7) PS (Na Salt)
- 15:0-18:1(d7)-15:0 TAG
- 15:0-18:1(d7) DAG
- 18:1(d7) MAG
- 18:1(d7) Chol Ester
- d18:1-18:1(d9) SM
- C15 Ceramide-d7
Applicazioni
Confezionamento
Note legali
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
- 791637C15:0-18:1-d7-PC, Avanti Research™ - A Croda Brand 100μg/mLSDS
- 791643C18:1-d7 Lyso PC, Avanti Research™ - A Croda Brand 100μg/mLSDS
- 791638C15:0-18:1-d7-PE, Avanti Research™ - A Croda Brand 100μg/mLSDS
- 791644C18:1-d7 Lyso PE, Avanti Research™ - A Croda Brand 791644C 100μg/mLSDS
- 791640C15:0-18:1-d7-PG, Avanti Research™ - A Croda Brand 791640C 100μg/mLSDS
- 791641C15:0-18:1-d7-PI, Avanti Research™ - A Croda Brand 100μg/mLSDS
- 791639C15:0-18:1-d7-PS, Avanti Research™ - A Croda Brand 100μg/mLSDS
- 791648C15:0-18:1-d7-15:0 TG, Avanti Research™ - A Croda Brand 791648C 100μg/mLSDS
- 15:0-18:1-d7-15:0 TG 100μg/mL
- 791646C18:1-d7 MG, Avanti Research™ - A Croda Brand 791646C 100μg/mLSDS
- 791645C18:1-d7-cholesterol, Avanti Research™ - A Croda Brand 791645C 100μg/mLSDS
- 791649C18:1-d9 SM, Avanti Research™ - A Croda Brand 100μg/mLSDS
- 860681PC15 Ceramide-d7 (d18:1-d7/15:0), Avanti Research™ - A Croda Brand 860681P, powder 100μg/mLSDS
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)