Documenti fondamentali
330732
Avanti
LightSPLASH
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
LightSPLASH LIPIDOMIX QUANTITATIVE MASS SPEC PRIMARY STANDARD
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.28
Stato
methanol solution
Confezionamento
ampule of 1 × 1 mL (330732-1EA)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
SINGLE-VIAL PREPARED LIPIDOMIC ANALYTICAL STANDARD
MIXTURE OF 13 PRIMARY LIPID STANDARDS AT A CONCENTRATION OF 100μG/ML EACH.  EACH SEALED AMPULE CONTAINS 1ML METHANOL SOLUTION. CONCENTRATIONS ARE VERIFIED FOR USE AS A QUANTITATIVE STANDARD.
Mixture Component
  • 15:0-18:1 PC
  • 18:1 Lyso PC 
  • 15:0-18:1 PE
  • 18:1 Lyso PE
  • 15:0-18:1 PG 
  • 15:0-18:1 PI 
  • 15:0-18:1 PS
  • 15:0-18:1-15:0 TG 
  • 15:0-18:1 DG 
  • 18:1 MG 
  • 18:1 Chol ester 
  • d18:1-18:1 SM
  • C15 Ceramide (d18:1/15:0)
Confezionamento
2ML Amber Glass Sealed Ampule (330732-1EA)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
LIPIDOMIX is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
LightSPLASH is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
N° Catalogo
Descrizione
SDS
  • 845875C18:1 Lyso PC, 1-oleoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform 100μg/mLSDS
  • 330717C15:0-18:1 PE, Avanti Research - A Croda Brand 100μg/mLSDS
  • 846725C18:1 Lyso PE, 1-oleoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, chloroform 100μg/mLSDS
  • 330718C15:0-18:1 PG, Avanti Research - A Croda Brand 100μg/mLSDS
  • 330720C15:0-18:1 PI, Avanti Research - A Croda Brand 100μg/mLSDS
  • 330719C15:0-18:1 PS, Avanti Research - A Croda Brand 100μg/mLSDS
  • 330723C15:0-18:1-15:0 TG, Avanti Research - A Croda Brand 100μg/mLSDS
  • 330722C15:0-18:1 DG, Avanti Research - A Croda Brand 100μg/mLSDS
  • 330724C18:1 MG, Avanti Research - A Croda Brand 100μg/mLSDS
  • 700269C18:1 Chol Ester, Avanti Research - A Croda Brand 100μg/mLSDS
  • 860587C18:1 SM (d18:1/18:1(9Z)), Avanti Research - A Croda Brand 860587C 100μg/mLSDS
  • 330730CC15 Ceramide (d18:1/15:0), Avanti Research - A Croda Brand 100μg/mLSDS
  • 330716C15:0-18:1 PC, Avanti Research - A Croda Brand 100ug/mLSDS
  • 845875P18:1 Lyso PC, Avanti Research - A Croda Brand 100ug/mLSDS
  • 846725P18:1 Lyso PE, Avanti Research - A Croda Brand 100ug/mLSDS
  • 700269P18:1 Chol Ester, Avanti Research - A Croda Brand 100ug/mLSDS
Vedi tutto (16)
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Cer/Sph Mixture I Avanti Research™ - A Croda Brand LM6002, ethanol solution
Avanti
LM6002
Cer/Sph Mixture I